Learn More
Welch™ Glass Vaccum Fluivac Station
Sfoglia Tutto Welch Ilmvac Prodotti
Click to view available options
:
Flow Rate: 63 l/min.
Specifica
Specifica
| Quantità | 1 Each |
| Tipo | Vaccum Fluivac Station |
| Materiale | Glass |
| Capacità (sistema metrico) | 5 L |