Learn More
Fisherbrand™ Recipiente in vetro per omogeneizzatore/omogeneizzatore di tessuti
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
2 mL
5 ml
15 mL
30 mL
50 mL
Lunghezza (sistema metrico):
120mm
135 mm
155mm
175mm
195mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Quantità | 1 ciascuno |
| Size | Bore size: 12mm |
| Autoclavabile | Sì (singolarmente) |
| Colore | Trasparente |
| Capacità (sistema metrico) | 5 ml |
| Materiale | Vetro |
| Product Type | Omogeneizzatore di tessuti |
| Da utilizzare con (applicazione) | Riduzione della dimensione delle particelle |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Omogeneizzatore di tessuti, stantuffo liscio o seghettato in PTFE |
| Lunghezza (sistema metrico) | 135 mm |