Learn More
Mettler Toledo™ Glass Sample Vials
Sfoglia Tutto Mettler Toledo Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
20 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 46
Descrizione
- Suitable for the Stromboli KF Oven Sample Changer
- Capacity of 20mL
- 46 vials/pack
Specifica
Specifica
| Materiale | Glass |
| Volume (sistema metrico) | 20 mL |
| N. per confezione | 46 |
| Quantità | 46 Pk. |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Stromboli KF Oven Sample Changer |