Learn More
Karl Hecht™ Glass Vials with Plastic Snap-Cap
Codice prodotto. 10509398
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
∼25 mL
∼50 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 200
Codice prodotto. 10509398
Marca: Karl Hecht™ 42785016
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
With a minimum order quantity of 1 box.
  • Flat bottom
  • With rolled rim
  • Available in a range of capacities
Specifica
Colore chiusura Natural
Descrizione Rolled rim
Diametro (sistema metrico) interno Approx. 30 mm
Materiale Glass
Volume (sistema metrico) ∼25 mL
Materiale chiusura Plastic
Tipo di chiusura Snap Cap
Quantità 200/Pk.