Learn More
Hirschmann™ Fiasca volumetrica in vetro
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
5 ml
10 ml
20 mL
25 ml
50 ml
100 ml
200 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
5 L
10 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 2
Descrizione
- With blue graduation
- Acc. to DIN EN ISO 1042
- Corrosion-free and resistant to thermal shock
- Conformity certified, with dated batch identification
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | DIN EN ISO 1042 |
| Capacità (sistema metrico) | 1000 ml |
| Materiale | Vetro Duran, Duran Glass |
| Altezza (sistema metrico) | 300 mm |
| Limite di errore | ±0.4 ml |
| Tolleranza | ±0.4 ml |
| Graduated | Sì |
| Classe | A |