Learn More
Hirschmann™ Fiasca volumetrica in vetro
Codice prodotto. 11728051
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
5 ml
10 ml
20 mL
25 ml
50 ml
100 ml
200 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
5 L
10 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 2
Codice prodotto. 11728051
Marca: Hirschmann™ 2800170
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Allows for precise, safe liquid measurement and handling in the laboratory. Hirschmann Instruments™ Class A Volumetric Flasks with Rim are manufactured from durable DURAN™ glass tubing.
  • With blue graduation
  • Acc. to DIN EN ISO 1042
  • Corrosion-free and resistant to thermal shock
  • Conformity certified, with dated batch identification
Specifica
Certificazione/Conformità DIN EN ISO 1042
Capacità (sistema metrico) 25 ml
Materiale Vetro Duran, Duran Glass
Altezza (sistema metrico) 110 mm
Limite di errore ±0,04 ml
Tolleranza ±0.04 ml
Graduated
Classe A