Learn More
Hirschmann™ Fiasca volumetrica in vetro con stopper in vetro
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
5 ml
10 ml
20 ml
25 ml
50 ml
100 ml
200 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
5000 ml
10 L
Giunto rastremato standard:
12/21 NS Standard Ground
45/40 NS Standard Ground
Smeriglio standard 10/19 NS
Smeriglio standard 12/21 NS
Smeriglio standard 14/23 NS
Smeriglio standard 19/26 NS
Smeriglio standard 19/32 NS
Smeriglio standard 24/29 NS
Smeriglio standard 29/32 NS
Smeriglio standard 34/35 NS
Smeriglio standard 7/16 NS
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 2
Descrizione
- With NS ground, hollow glass stopper
- With blue stain graduation
- Acc. to DIN EN ISO 1042
- Corrosion-free and resistant to thermal shock
- Conformity certified, with dated batch identification
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | DIN EN ISO 1042 |
| Materiale chiusura | Vetro |
| Capacità (sistema metrico) | 10 ml |
| Materiale | Vetro Duran, Duran Glass |
| Altezza (sistema metrico) | 90 mm |
| Limite di errore | ±0.025 ml |
| Giunto rastremato standard | Smeriglio standard 7/16 NS |
| Tolleranza | ±0.025 ml |
| Graduated | Sì |
| Classe | A |