Learn More
Hirschmann™ Fiasca volumetrica in vetro con stopper in vetro
Codice prodotto. 11746762
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
5 ml
10 ml
20 ml
25 ml
50 ml
100 ml
200 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
5000 ml
10 L
Giunto rastremato standard:
12/21 NS Standard Ground
45/40 NS Standard Ground
Smeriglio standard 10/19 NS
Smeriglio standard 12/21 NS
Smeriglio standard 14/23 NS
Smeriglio standard 19/26 NS
Smeriglio standard 19/32 NS
Smeriglio standard 24/29 NS
Smeriglio standard 29/32 NS
Smeriglio standard 34/35 NS
Smeriglio standard 7/16 NS
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 2
Codice prodotto. 11746762
Marca: Hirschmann™ 2820270
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Allows for precise, safe liquid measurement and handling in the laboratory. Hirschmann Instruments™ Class A Volumetric Flasks with Hollow Glass Stopper are manufactured from durable DURAN™ glass tubing.
  • With NS ground, hollow glass stopper
  • With blue stain graduation
  • Acc. to DIN EN ISO 1042
  • Corrosion-free and resistant to thermal shock
  • Conformity certified, with dated batch identification
Specifica
Certificazione/Conformità DIN EN ISO 1042
Materiale chiusura Vetro
Capacità (sistema metrico) 25 ml
Materiale Vetro Duran, Duran Glass
Altezza (sistema metrico) 110 mm
Limite di errore ±0,04 ml
Giunto rastremato standard Smeriglio standard 10/19 NS
Tolleranza ±0.04 ml
Graduated
Classe A