Learn More
Hirschmann™ Fiasca volumetrica in vetro senza stopper
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
5 ml
10 mL
20 mL
25 ml
50 ml
100 ml
200 mL
250 ml
500 ml
1000 mL
2000 ml
5 L
10 L
Giunto rastremato standard:
10/19 NS Standard Ground
12/21 NS Standard Ground
14/23 NS Standard Ground
19/32 NS Standard Ground
24/29 NS Standard Ground
34/35 NS Standard Ground
45/40 NS Standard Ground
7/16 NS Standard Ground
Smeriglio standard 10/19 NS
Smeriglio standard 12/21 NS
Smeriglio standard 14/23 NS
Smeriglio standard 19/26 NS
Smeriglio standard 29/32 NS
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 2
Descrizione
- With NS ground, blue graduation
- Without stopper
- Acc. to DIN EN ISO 1042
- Corrosion-free and resistant to thermal shock
- Conformity certified, with dated batch information
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | DIN EN ISO 1042 |
| Capacità (sistema metrico) | 10 L |
| Materiale | Vetro Duran, Duran Glass |
| Altezza (sistema metrico) | 570 mm |
| Limite di errore | ±2 mL |
| Giunto rastremato standard | 45/40 NS Standard Ground |
| Tolleranza | ±2 ml |
| Graduated | Sì |
| Classe | A |