Learn More
Hirschmann™ Fiasca volumetrica in vetro senza stopper
Codice prodotto. 10044240
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
5 ml
10 mL
20 mL
25 ml
50 ml
100 ml
200 mL
250 ml
500 ml
1000 mL
2000 ml
5 L
10 L
Giunto rastremato standard:
10/19 NS Standard Ground
12/21 NS Standard Ground
14/23 NS Standard Ground
19/32 NS Standard Ground
24/29 NS Standard Ground
34/35 NS Standard Ground
45/40 NS Standard Ground
7/16 NS Standard Ground
Smeriglio standard 10/19 NS
Smeriglio standard 12/21 NS
Smeriglio standard 14/23 NS
Smeriglio standard 19/26 NS
Smeriglio standard 29/32 NS
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 2
Codice prodotto. 10044240
Marca: Hirschmann™ 2820353
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Allows for precise, safe liquid measurement and handling in the laboratory. Hirschmann Instruments™ Class A Volumetric Flasks with NS Ground are manufactured from durable DURAN™ glass tubing.
  • With NS ground, blue graduation
  • Without stopper
  • Acc. to DIN EN ISO 1042
  • Corrosion-free and resistant to thermal shock
  • Conformity certified, with dated batch information
Specifica
Certificazione/Conformità DIN EN ISO 1042
Capacità (sistema metrico) 5 ml
Materiale Vetro Duran, Duran Glass
Altezza (sistema metrico) 70 mm
Limite di errore ±0,04 ml
Giunto rastremato standard 7/16 NS Standard Ground
Tolleranza ±0.04 ml
Graduated
Classe A