Learn More
Rogo Sampaic™ Pipetta volumetrica in vetro
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
2 ml
10 ml
10 ml
20 ml
25 ml
50 ml
Colore:
2 arancioni
2 gialli
2 neri
Nero
Rosso
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 2
Descrizione
- With vitrified amber graduations
- With safety bulb
Specifica
Specifica
| Calibrato | Sì |
| Calibrazione | 0.1 ml |
| Classe | B |
| Graduato | Sì |
| Colore graduazione | Marrone |
| Graduazioni | 0.1 ml |
| Colore | Nero |
| Volume (sistema metrico) | 25 ml |
| Lunghezza (sistema metrico) | 455 mm |