Learn More
Lenz Laborglasintrumente Glass Weighing Boat, 10 ml
Codice prodotto. 10248203
Click to view available options
:
Glass weighing boat, round shape, 10ml
Codice prodotto. 10248203
Marca: Lenz Laborglasintrumente 05568010
Specifica
Tipo Weigh Boat
Capacità (sistema metrico) 10 ml
Lunghezza (sistema metrico) 127 mm
Materiale Borosilicate Glass