Learn More
Cole-Parmer™ Glassine Weighing Papers
Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
102 x 102mm
152 x 152 mm
7.6 x 7.6 cm
Dimensione della confezione:
pezzi 500
Descrizione
Ensure complete sample transfer with glassine weighing paper. ™
- Keep balance pans clean
- Monouso
- Disponibile in tre formati
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (applicazione) | Mantengono puliti i piatti delle bilance |
| Dimensioni (L x P) | 7.6 x 7.6 cm |
| Monouso | Single-use |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 3 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 7.6 cm |
| Materiale | Carta |
| Larghezza (sistema imperiale) | 3 in. |
| Larghezza (sistema metrico) | 7.6 cm |
| Product Type | Carta per pesata |
| Forma | Square |