Learn More
Cole-Parmer™ Glassine Weighing Papers
Codice prodotto. 11865212 Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
102 x 102mm
152 x 152 mm
7.6 x 7.6 cm
Dimensione della confezione:
pezzi 500
Codice prodotto. 11865212
Marca: Cole-Parmer™ 0133804
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Ensure complete sample transfer with glassine weighing paper. ™
  • Keep balance pans clean
  • Monouso
  • Disponibile in tre formati
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) Keep balance pans clean
Dimensioni (L x P) 152 x 152 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 6 in.
Lunghezza (sistema metrico) 15.2 cm
Materiale Carta
Quantità 500/conf.
Larghezza (sistema imperiale) 6 in.
Larghezza (sistema metrico) 15.2 cm
Product Type Carta per pesata
Forma Square