Learn More
Thermo Scientific™ Rilevatore di perdite di gas GLD Pro
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Gas Chromatography Systems
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Detect and identify gas leaks quickly with the Thermo Scientific™ GLD Pro Gas Leak Detector. Specifically designed for use with GC systems, it detects minute leaks of a wide range of laboratory gases. This hand-held, easy-to-use detector features both visual and audible alarms and utlilizes an LED light display to indicate the intensity of the leak. The small probe detector is designed to reach difficult and confined locations.
Additional Product Information
- Pushbutton on/off switch
- Pushbutton zero function
- Automatic shutoff (five minutes)
- Rechargable battery (up to six hours operation)
- Durable storage case
- Probe holder
- One-year warranty
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (applicazione) | GC |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Gas Chromatography Systems |
| Descrizione | Rivelatore di fughe di gas GLD Pro; spegnimento automatico; batteria ricaricabile da 6 ore |
| Tipo | Rivelatore di fughe di gas |