Learn More
Cole-Parmer™ GLI PVDF Electrode less Conductivity Sensor
Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Click to view available options
Materiale:
PVDF
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | 19065-24, -34, -44 |
| Intervallo di temperatura (sistema metrico) | -5°C to +200°C |
| Tipo | Electrode-less Conductivity Sensor |
| Materiale | PVDF |
| Intervalli di misurazione | 0 to 200 up to 0 to 2,000,000 μS |
| Include | Automatic internal temperature compensation (32 to 257°F, 0 to 125°C), and a 20 ft, PTFE jacketed, five conductor integral cable rated up to 200°C |