Learn More
SICCO Gloves
Codice prodotto. p-200109978
Click to view available options
Size:
7
8
9
Dimensione della confezione:
1 paio
Codice prodotto. 16639263
Marca: SICCO V197207
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Gloves Natural rubber
Wearable on both sides, suitable for openings of 190 mm, resistant to tear, perforation and abrasion, high flexibility, low voltage value, minimal static charge. Scope of delivery: 1 pair
Specifica
Colore Yellow
Hand Ambidextrous
Latex Free Yes
Product Type Gloves
Size 7
Lunghezza (sistema metrico) 750 mm