Learn More
Ansell™ Sol-Knit™ 39-122 Series Nitrile Heavy Duty Gloves
Codice prodotto. 12680872
Click to view available options
Size:
7
Dimensione della confezione:
pezzi 12
A seguito di un forte aumento della domanda, i tempi di consegna di questo articolo possono essere più lunghi di quanto indicato.
Codice prodotto. 12680872
Marca: Ansell™ 39122070
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
A seguito di un forte aumento della domanda, i tempi di consegna di questo articolo possono essere più lunghi di quanto indicato.
Provides heavy-duty mechanical and chemical protection for wide variety of work environments. Sol-Knit™ Nitrile Heavy Duty Gloves have better mechanical performance and chemical protection.
  • Liquid and chemical protection gloves
  • Industrial gloves
  • Tough glove offers optimum comfort of use thanks to its natural shape that makes it well suited for use with long-lasting tasks
  • Superior dexterity and the high levels of wet and dry grip contribute to wearer safety and ultimately to the overall productivity
  • Rugged glove with chemical protection
Applications:
  • Adjusting panels parts components
  • Applying finish to materials, products
  • Assembly and disassembly of equipment
  • Equipment repair, maintenance
  • Handling materials with sharp or rough edges
  • Oil, fluids and filter change
  • Production line support and maintenance
Compliance
Meets ANSI A1 (cut level) and ANSI 4 (abrasion level); EN 374, EN 388, EN 407; FDA 510(k) approved.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Anti-static, silicon-free, latex free, non-chlorinated
Applicazioni Industrial
Coating Material Nitrile
Colore Green
Latex Free
Materiale Nitrile
Product Type Sol-Knit™ 39-122 Series Nitrile Gloves
Size 7
Da utilizzare con (applicazione) Heavy duty purposes
Stile polso guanto Guanto con manichetta
Materiale rivestimento interno Interlock cotton
Modello 39-122 Series
Quantità 12 paia
Resistente a Chemical and liquid protection
Serie 39-122
Lunghezza (sistema imperiale) 12.2 in.
Lunghezza (sistema metrico) 310 mm