Specifica
| Materiale o nome chimico | Gluconic acid |
| Colore | White to Yellow |
| Densità | 1.23g/mL |
| Quantità | 2.5 L |
| Imballaggio | Glass bottle |
| Forma fisica | Cristalli o polvere di cristalli |
| Gravità specifica | 1.22 to 1.25 (20°C) |
| Beilstein | 03, 542 |
| Indice di Merck | 15, 4492 |
| Peso formulazione | 196.16 |
| Vedi altri risultati |