Learn More
Gluconic acid, potassium salt, 99%
Codice prodotto. 10318560 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
250 g
1 kg
Imballaggio:
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
1kg
250g
Codice prodotto. 10318560
Marca: Thermo Scientific Acros 229322500
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Edge
CAS: 299-27-4 | C6H11KO7 | 234.25 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
Formula molecolare C6H11KO7
Molecular Weight (g/mol) 234.25
Numero MDL MFCD00064211
InChI Key HLCFGWHYROZGBI-JJKGCWMISA-M
Sinonimo potassium gluconate, potassium d-gluconate, gluconic acid potassium salt, potassuril, kaon elixir, potassium 2r,3s,4r,5r-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanoate, katorin, potalium, potasoral, sirokal
PubChem CID 16760467
IUPAC Name potassium;(2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanoate
SMILES C(C(C(C(C(C(=O)[O-])O)O)O)O)O.[K+]
Specifica
Materiale o nome chimico Gluconic acid, potassium salt
Nota nome 0.99
Punto di fusione 178°C to 181°C
Colore White
Perdita all'essiccatura 3% max. (105°C, 4 hrs) (vacuum)
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Plastic bottle
Formula lineare HOCH2[CH(OH)]4CO2K
Quantità 250 g
Indice di Merck 15, 4492
Condizione di rotazione specifica +14.10° (21°C c=1.2,H2O)
Rotazione specifica + 14.1
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble in water. Other solubilities: practically insoluble in abs. alcohol,ether,,benzene and chloroform
Peso formulazione 234.25
Percent Purity 0.99
Forma fisica Crystalline or Granular Powder