Learn More
Novus Biologicals™ GluR1 Overexpression Lysate
Codice prodotto. 18251415 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Click to view available options
Quantità:
0.1 mg
Dimensione della confezione:
0.10mg
Codice prodotto. 18251415
Marca: Novus Biologicals™ NBL111335
The GluR1 Overexpression Lysate is derived from human. It has been validated for the following applications: Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Linea cellulare The lysate was created in HEK293T cells, using plasmid ID RC223525 and based on accession number NM_827. The protein contains a C-terminal DDK tag.
Da utilizzare con (applicazione) Western Blot
Quantità 0.1 mg
Tampone di conservazione RIPA buffer
Purezza Protein
Test di specificità Homo sapiens glutamate receptor, ionotropic, AMPA 1 (GRIA1), transcript variant 1, mRNA.
Specie ospite Human
Content And Storage -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Protein State Native
For Research Use Only