Learn More
Glut2 Antibody (37E1), Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
412.00€ - 640.00€
Specifica
| Antigene | Glut2 |
|---|---|
| Clone | 37E1 |
| Diluizione | Flow Cytometry 1:50-1:200, ELISA, Immunohistochemistry 1:50-1:200, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:50-1:200 |
| Applicazioni | Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry |
| Classificazione | Monoclonal |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|
30038602
|
Novus Biologicals
NBP3-26318-50ul |
50 μL |
412.00€
50µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
|
30031683
|
Novus Biologicals
NBP3-26318-100ul |
100 μL |
640.00€
100µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
Glut2 Monoclonal antibody specifically detects Glut2 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, ImmunocytochemistrySpecifica
| Glut2 | |
| Flow Cytometry 1:50-1:200, ELISA, Immunohistochemistry 1:50-1:200, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:50-1:200 | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human | |
| GLUT-2, GLUT2 Glucose transporter type 2, liver, SLC2A2, solute carrier family 2 (facilitated glucose transporter), member 2, solute carrier family 2, facilitated glucose transporter member 2 | |
| A synthesized peptide derived from Human Glut2 [UniProt P11168] | |
| Primary | |
| Store at -20 to -70C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| 37E1 | |
| Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Lipid and Metabolism, Stem Cell Signaling Pathway | |
| PBS, pH 7.4, 150mM NaCl and 50% glycerol | |
| 6514 | |
| IgG | |
| Affinity purified |