Learn More
Glutaranilic acid, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11352796
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
Codice prodotto. 11352796
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L08955.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 5414-99-3
Formula molecolare C11H13NO3
Molecular Weight (g/mol) 207.23
Numero MDL MFCD00021788
InChI Key NUDGFGBJFZEEEJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo glutaranilic acid, 5-oxo-5-phenylamino pentanoic acid, n-phenylglutaramic acid, 4-phenylcarbamoyl-butyric acid, 4-n-phenylcarbamoyl butanoic acid, acmc-20akt6, cbmicro_009088, cbkinase1_002320, cbkinase1_014720, 4-phenylcarbamoyl butanoic acid
PubChem CID 223386
IUPAC Name 5-anilino-5-oxopentanoic acid
SMILES OC(=O)CCCC(=O)NC1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Glutaranilic acid
Punto di fusione 124°C to 128°C
Quantità 5 g
Beilstein 2807261
Peso formulazione 207.23
Percent Purity 97%