Learn More
Glutaric dialdehyde, electron microscopy grade, 25% solution in water, purified
Codice prodotto. p-3778704 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 mL
100 mL
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100mL
25mL
Codice prodotto. 10184760
Marca: Thermo Scientific Acros 233280250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 111-30-8 | C5H8O2 | 100.12 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Glutaric dialdehyde, electron microscopy grade
Nota nome Purified
CAS 111-30-8, 7732-18-5
Punto di fusione -5.0°C
Densità 1.0600g/mL
pH 3.1 to 4.5 (25°C)
Punti di ebollizione 101°C
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C5H8O2
Formula lineare OHC(CH2)3CHO
Indice di rifrazione 1.373
Numero MDL MFCD00007025
Quantità 25 mL
Beilstein 01, 776
Fieser 01,411
Indice di Merck 15, 4508
Gravità specifica 1.06
Sinonimo glutaraldehyde, glutaral, glutaric dialdehyde, cidex, glutardialdehyde, 1,5-pentanedial, sonacide, glutarol, aldesan, glutaric aldehyde
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble
InChI Key SXRSQZLOMIGNAQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES O=CCCCC=O
IUPAC Name pentanedial
Molecular Weight (g/mol) 100.12
PubChem CID 3485
ChEBI CHEBI:64276
Peso formulazione 100.12
Percent Purity 25 to 27 wt%
Grado E.M.
Forma fisica Solution
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Glutaric dialdehyde, 25 wt.% solution in water
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.