Learn More
Glutathione, 98%, for analysis, reduced
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
1g
25g
500g
5g
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Glutathione |
| Nota nome | For analysis, Reduced |
| Punto di fusione | 182.0°C to 192.0°C |
| Colore | White |
| Perdita all'essiccatura | 0.5% max. (105°C, 3 hrs) |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 97.5% min. (Iodimetry) |
| Imballaggio | Bottiglia in vetro |
| Quantità | 1 g |
| Beilstein | 04,II,931 |
| Vedi altri risultati |