Learn More
Glutathione, 98%, for analysis, reduced
Codice prodotto. p-4090143 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
1g
25g
500g
5g
Codice prodotto. 10346940
Marca: Thermo Scientific 120000010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 70-18-8 | C10H17N3O6S | 307.32 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 70-18-8
Formula molecolare C10H17N3O6S
Molecular Weight (g/mol) 307.32
Numero MDL MFCD00065939
InChI Key RWSXRVCMGQZWBV-WDSKDSINSA-N
Sinonimo glutathione, l-glutathione, glutathion, glutathione-sh, glutinal, isethion, tathion, reduced glutathione, deltathione, neuthion
PubChem CID 124886
ChEBI CHEBI:16856
IUPAC Name (2S)-2-amino-5-[[(2R)-1-(carboxymethylamino)-1-oxo-3-sulfanylpropan-2-yl]amino]-5-oxopentanoic acid
SMILES C(CC(=O)NC(CS)C(=O)NCC(=O)O)C(C(=O)O)N
Specifica
Materiale o nome chimico Glutathione
Nota nome For analysis, Reduced
Punto di fusione 182.0°C to 192.0°C
Colore White
Perdita all'essiccatura 0.5% max. (105°C, 3 hrs)
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (Iodimetry)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 1 g
Beilstein 04,II,931
Indice di Merck 15,4511
Condizione di rotazione specifica − 16.50 (20.00°C c=2,H2O)
Rotazione specifica − 16.50
Informazioni di solubilità Solubility in water: very soluble. Other solubilities: freely soluble in dilute alcohol and dimethyl-, formamide, almost insoluble in ethanol
Peso formulazione 307.32
Percent Purity 98%
Grado Analisi
Forma fisica Crystalline Powder