Learn More
Glutathione Reduced, Fisher BioReagents
Codice prodotto. 10071213
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
10 g
25 g
50 g
100 g
Imballaggio:
Amber Glass
Dimensione della confezione:
100g
10g
1g
25g
50g
5g
Codice prodotto. 10071213
Marca: Fisher BioReagents BP25211
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Glutathione is a useful tripeptide involved in many aspects of metabolism, including transport of γ-glutamyl amino acids and reductive cleavage of disulfide bonds.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 70-18-8
Formula molecolare C10H17N3O6S
Molecular Weight (g/mol) 307.321
InChI Key RWSXRVCMGQZWBV-WDSKDSINSA-N
Sinonimo glutathione, l-glutathione, glutathion, glutathione-sh, glutinal, isethion, tathion, reduced glutathione, deltathione, neuthion
PubChem CID 124886
ChEBI CHEBI:16856
IUPAC Name (2S)-2-amino-5-[[(2R)-1-(carboxymethylamino)-1-oxo-3-sulfanylpropan-2-yl]amino]-5-oxopentanoic acid
SMILES C(CC(=O)NC(CS)C(=O)NCC(=O)O)C(C(=O)O)N
Specifica
Materiale o nome chimico Glutathione Reduced
Punto di fusione 182°C
Colore White
pH 3
Residuo della combustione 0.01% max.
Perdita all'essiccatura Report %
Intervallo percentuale saggio ≥98 %
Imballaggio Amber Glass
Quantità 1 g
Indice di Merck 15, 4511
Rotazione specifica -21 to -11° (+ or -)
Peso formulazione 307.3
Percent Purity ≥98%
Forma fisica Powder or Solid