Learn More
Cytiva Glutathione Sepharose™ 4 Fast Flow Media
Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 ml
100 mL
500 mL
Dimensione della confezione:
100mL
25mL
500mL
Descripción
- Glutathione coupled to Sepharose 4 Fast Flow via 10-carbon spacer arm
- Protein binding capacity: ≈10mg recombinant GST/mL media (flowrate dependent)
- Binding capacity and high flow properties allow scale-up
- Mild elution conditions preserve protein antigenicity and function
- Stable in all commonly used aqueous buffers
- pH stability: 3 to 12
Especificaciones
Especificaciones
| Capacità di legame | >10 mg/mL |
| Descrizione | Glutathione Sepharose 4 Fast Flow is an affinity resin especially suited for purification of GST-tagged proteins in a batch mode or when scale up is needed. |
| Portata | <450 cm/ora |
| Contenuto kit | Distanziatore Carbon-10, 4% di agarosio, dimensione particelle 90 μm |
| Matrix | Highly cross-linked 4% agarose |
| Intervallo di pH | Da 3 a 12 |
| Support Type | Agarosio altamente reticolato 4% |
| Content And Storage | Da 4° a 30 °C |
| Pressione operativa max | base matrix 150-250 cm/h, 100 kPa, XK 50/60 column, bed height 25 cm |
| Dimensione particelle | 90 μm |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
- Attenzione
- Liquido infiammabile Categoria 3
- H226-Liquido e vapori infiammabili.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/antideflagranti; lostesso dicasi per tutte le attrezzaturedi manipolazione delmateriale./ a prova di esplosione.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P235-Conservare in luogo fresco.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
- MIXTURE LIST-Contiene: ethanol
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido