Learn More
Cytiva Glutathione Sepharose™ 4 Fast Flow Media
Codice prodotto. 11595015 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 ml
100 mL
500 mL
Dimensione della confezione:
100mL
25mL
500mL
Codice prodotto. 11595015
Marca: Cytiva 17513202
Purificazione monofase di proteine marcate con GST e altre proteine glutatione S-transferasi o glutatione-dipendenti. Il terreno Glutathione Sepharose 4 Fast Flow è utilizzato per la purificazione di proteine marcate con GST da lisati batterici e altre proteine glutatione S-transferasi o glutatione-dipendenti.
  • Glutathione coupled to Sepharose 4 Fast Flow via 10-carbon spacer arm
  • Protein binding capacity: ≈10mg recombinant GST/mL media (flowrate dependent)
  • Binding capacity and high flow properties allow scale-up
  • Mild elution conditions preserve protein antigenicity and function
  • Stable in all commonly used aqueous buffers
  • pH stability: 3 to 12
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità di legame >10 mg/mL
Descrizione Glutathione Sepharose 4 Fast Flow is an affinity resin especially suited for purification of GST-tagged proteins in a batch mode or when scale up is needed.
Portata <450 cm/hr.
Contenuto kit 10 Carbon Spacer Arm, 4% Agarose, 90 μm Particle Size
Matrix Highly cross-linked 4% agarose
Intervallo di pH 3 to 12
Support Type 4% Highly Cross-linked Agarose
Content And Storage 4°C to 30°C, 20% Ethanol
Pressione operativa max base matrix 150-250 cm/h, 100 kPa, XK 50/60 column, bed height 25 cm
Dimensione particelle 90 μm
Quantità 100 mL
Tipo Chromatography Media
Tipo di legante Glutathione and 10-carbon linker arm