Learn More
Cytiva Terreno Glutathione Sepharose™ 4B
Codice prodotto. 11504945 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Click to view available options
Quantità:
10 ml
100 ml
300 mL
Dimensione della confezione:
100mL
10mL
300mL
Codice prodotto. 11504945
Marca: Cytiva 17075604
Per una purificazione ad alta capacità di proteine di fusione con tag di glutatione S-transferasi (GST). I terreni Cytiva Life Sciences™ Glutathione Sepharose™ 4B richiedono un'unica fase per la purificazione.
  • Binding capacity: >5mg horse liver GST/mL medium (flowrate dependent) Average particle size: 90μm
  • Recommended flowrate (H2O at room temp.): 75cm/hour
  • Stable in presence of all commonly used aqueous buffers
  • Stable in pH range 4 to 13
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale Glutathione Sepharose 4 B
Intervallo di pH 4 to 13
Dimensione particelle 90 μm
Quantità 300 mL
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Glutathione Sepharose 4B, 300 ml
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P235-Conservare in luogo fresco.
  • P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: ethanol