Learn More
Cytiva Terreno Glutathione Sepharose™ 4B
Codice prodotto. 11590794 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 ml
100 ml
300 mL
Dimensione della confezione:
100mL
10mL
300mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11590794 100 ml 100mL
11594935 10 ml 10mL
11504945 300 mL 300mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11590794 Fornitore Cytiva N. del fornitore 17075605
Per una purificazione ad alta capacità di proteine di fusione con tag di glutatione S-transferasi (GST). I terreni Cytiva Life Sciences™ Glutathione Sepharose™ 4B richiedono un'unica fase per la purificazione.
  • Binding capacity: >5mg horse liver GST/mL medium (flowrate dependent) Average particle size: 90μm
  • Recommended flowrate (H2O at room temp.): 75cm/hour
  • Stable in presence of all commonly used aqueous buffers
  • Stable in pH range 4 to 13
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale Glutathione Sepharose 4 B
Intervallo di pH Da 4 a 13
Dimensione particelle 90μ m
Quantità 100 ml
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Glutathione Sepharose 4B, 100 ml
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P235-Conservare in luogo fresco.
  • P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Ethanol