Descrizione
- Binding capacity: >5mg horse liver GST/mL medium (flowrate dependent) Average particle size: 90μm
- Recommended flowrate (H2O at room temp.): 75cm/hour
- Stable in presence of all commonly used aqueous buffers
- Stable in pH range 4 to 13
Specifica
Specifica
| Materiale | Glutathione Sepharose 4 B |
| Intervallo di pH | Da 4 a 13 |
| Dimensione particelle | 90μ m |
| Quantità | 10 ml |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Glutathione Sepharose 4B, 10 ml
- Attenzione
- Liquido infiammabile Categoria 3
- H226-Liquido e vapori infiammabili.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P235-Conservare in luogo fresco.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
- MIXTURE LIST-Contiene: Ethanol