Learn More
Cytiva Glutathione Sepharose™ High Performance Media
Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 mL
100 mL
Dimensione della confezione:
100mL
25mL
Descrizione
- One-step purification of GST-tagged proteins and other glutathione S-transferases or glutathione-dependent proteins
- GST-tagged proteins are eluted under mild, nondenaturing conditions using reduced glutathione
- Mild purification process preserves protein antigenicity and function
- Glutathione ligand is coupled to 6% agarose matrix
Specifica
Specifica
| Capacità di legame | >Approx. 10 mg GST-tagged protein/mL resin |
| Descrizione | Glutathione Sepharose High Performance is an affinity resin recommended for purifying glutathione S-transferase (GST)-tagged proteins when high resolution is the priority. |
| Portata | <600 cm/hr. |
| Contenuto kit | Binding capacity 10mg recombinant GST/mL medium, Highly crosslinked Agarose, 6% |
| Matrix | Highly crossed-linked agarose, 6% |
| Intervallo di pH | 3 to 12 |
| Support Type | Agarosio altamente reticolato 6% |
| Content And Storage | 4°C to 30°C, 20% Ethanol |
| Dimensione particelle | 34 μm |
| Quantità | 25 mL |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Glutathione Sepharose High Performance, 25 ml
- Attenzione
- Liquido infiammabile Categoria 3
- H226-Liquido e vapori infiammabili.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/antideflagranti; lostesso dicasi per tutte le attrezzaturedi manipolazione delmateriale./ a prova di esplosione.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P235-Conservare in luogo fresco.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
- MIXTURE LIST-Contiene: ethanol