Learn More
Cytiva Glutathione Sepharose™ High Performance Media
Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 mL
100 mL
Dimensione della confezione:
100mL
25mL
Descrizione
- One-step purification of GST-tagged proteins and other glutathione S-transferases or glutathione-dependent proteins
- GST-tagged proteins are eluted under mild, nondenaturing conditions using reduced glutathione
- Mild purification process preserves protein antigenicity and function
- Glutathione ligand is coupled to 6% agarose matrix
Specifica
Specifica
| Capacità di legame | >Approx. 10 mg GST-tagged protein/mL resin |
| Descrizione | Glutathione Sepharose High Performance is an affinity resin recommended for purifying glutathione S-transferase (GST)-tagged proteins when high resolution is the priority. |
| Portata | <600 cm/hr. |
| Contenuto kit | 6% Agarose, Binding capacity ∼10mg recombinant GST/mL media |
| Matrix | Highly crossed-linked agarose, 6% |
| Intervallo di pH | 3 to 12 |
| Support Type | Agarosio altamente reticolato 6% |
| Content And Storage | 4°C to 30°C, 20% Ethanol |
| Dimensione particelle | 34 μm |
| Quantità | 100 mL |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Avvertenza
- Attenzione
- Liquido infiammabile Categoria 3
- H226-Liquido e vapori infiammabili.
- P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
- MIXTURE LIST-Contiene: ethanol
- UNKNOWN ACUTE-La miscela contiene 16.5% di componenti la cui tossicità acuta non è nota.