Learn More
Cytiva Glutathione Sepharose™ High Performance Media
Codice prodotto. p-3667196 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 mL
100 mL
Dimensione della confezione:
100mL
25mL
Codice prodotto. 11555035
Marca: Cytiva 17527902
For high resolution purification of Glutathione S transferase (GST) tagged proteins
  • One-step purification of GST-tagged proteins and other glutathione S-transferases or glutathione-dependent proteins
  • GST-tagged proteins are eluted under mild, nondenaturing conditions using reduced glutathione
  • Mild purification process preserves protein antigenicity and function
  • Glutathione ligand is coupled to 6% agarose matrix
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità di legame >Approx. 10 mg GST-tagged protein/mL resin
Descrizione Glutathione Sepharose High Performance is an affinity resin recommended for purifying glutathione S-transferase (GST)-tagged proteins when high resolution is the priority.
Portata <600 cm/hr.
Contenuto kit 6% Agarose, Binding capacity ∼10mg recombinant GST/mL media
Matrix Highly crossed-linked agarose, 6%
Intervallo di pH 3 to 12
Support Type Agarosio altamente reticolato 6%
Content And Storage 4°C to 30°C, 20% Ethanol
Dimensione particelle 34 μm
Quantità 100 mL
Tipo Chromatography Media
Tipo di legante Glutathione
compliance-icons
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-La miscela contiene 16.5% di componenti la cui tossicità acuta non è nota.