Learn More
Glycerin, 100% Vegetable Based, U.S.P., J.T. Baker™
Codice prodotto. p-5391110 Sfoglia Tutto J.T.Baker Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 mL
4 L
19 L
Imballaggio:
Narrow Mouth Amber Glass Bottle
Poly Pail
Dimensione della confezione:
19L
4L
500mL
Codice prodotto. 15587974
Marca: Avantor J.T.Baker 214201
Identificatori chimici
CAS 56-81-5
Formula molecolare C3H8O3
Molecular Weight (g/mol) 92.09
Numero MDL MFCD00004722
InChI Key PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo glycerol, glycerin, glycerine, 1,2,3-propanetriol, glycyl alcohol, trihydroxypropane, glyceritol, propanetriol, 1,2,3-trihydroxypropane, osmoglyn
PubChem CID 753
ChEBI CHEBI:17754
IUPAC Name propan-1,2,3-triolo
SMILES OCC(O)CO
Specifica
Materiale o nome chimico Glycerin
Punto d'infiammabilità 199.00°C
Imballaggio Narrow Mouth Amber Glass Bottle
Quantità 500 mL
Gravità specifica 1L = 1.26kg
Peso formulazione 92.1
Percent Purity 100% Vegetable Based
Grado USP