Learn More
Glycerine trioleate, 98%
Codice prodotto. p-3778715 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 mL
5 mL
25 mL
100 mL
Dimensione della confezione:
100mL
1mL
25mL
5mL
Codice prodotto. 10541902
Marca: Thermo Scientific Acros 368120010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 122-32-7 | C57H104O6 | 885.45 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 122-32-7
Formula molecolare C57H104O6
Molecular Weight (g/mol) 885.45
Numero MDL MFCD00137563
InChI Key PHYFQTYBJUILEZ-BSCDBXJPSA-N
Sinonimo triolein, glycerol trioleate, glyceryl trioleate, oleic triglyceride, trioleoylglycerol, glycerol triolein, oleic acid triglyceride, trioleoylglyceride, olein, glycerin trioleate
PubChem CID 45253964
IUPAC Name [2-[(Z)-octadec-9-enoyl]oxy-3-[(E)-octadec-9-enoyl]oxypropyl] (E)-octadec-9-enoate
SMILES CCCCCCCCC=CCCCCCCCC(=O)OCC(COC(=O)CCCCCCCC=CCCCCCCCC)OC(=O)CCCCCCCC=CCCCCCCCC
Specifica
Materiale o nome chimico Glycerine trioleate
Colore Colorless to Yellow
Densità 0.9130g/mL
Punti di ebollizione 235.0°C to 240.0°C (18.0 mmHg)
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare (C17H33COOCH2)2CHOCOC17H33
Indice di rifrazione 1.4680 to 1.4700
Quantità 1 mL
Beilstein 02,IV,1664
Indice di Merck 15,9904
Gravità specifica 0.913
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: soluble in chloroform, ether, ccl4, slightly soluble in alcohol
Peso formulazione 885.45
Percent Purity 99%
Forma fisica Liquid