Learn More
Glycerol, 99+%, Extra Pure
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
250 mL
1 L
2.5 L
10 L
25 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Glass Bottle
Plastic Drum
Dimensione della confezione:
10L
1L
2.50L
250mL
25L
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Glycerol |
| Nota nome | Extra Pure |
| Informazioni di decomposizione | >290°C |
| Punto di fusione | 18.0°C |
| Densità | 1.2610g/mL |
| Punti di ebollizione | 290.0°C |
| Punto d'infiammabilità | 160°C |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 99+% |
| Imballaggio | Plastic Drum |
| Vedi altri risultati |