Learn More
Glycerol, Anhydrous, Ultrapure Bioreagent, J.T. Baker™
Codice prodotto. 15558224 Sfoglia Tutto J.T.Baker Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 mL
4 L
Imballaggio:
HDPE Pressure Bottom Poly Bottle
Poly Bottle
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15558224
Marca: Avantor J.T.Baker 404301
High purity reagents tested for use in biotechnology applications, such as electrophoresis, and liquid chromatography
    For enzyme stabilization, freezing and electrophoresis buffers; For Laboratory,Research,or Manufacturing Use
Identificatori chimici
CAS 56-81-5
Formula molecolare C3H8O3
Molecular Weight (g/mol) 92.09
Numero MDL MFCD00004722
InChI Key PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo glycerol, glycerin, glycerine, 1,2,3-propanetriol, glycyl alcohol, trihydroxypropane, glyceritol, propanetriol, 1,2,3-trihydroxypropane, osmoglyn
PubChem CID 753
ChEBI CHEBI:17754
IUPAC Name propan-1,2,3-triolo
SMILES OCC(O)CO
Specifica
Materiale o nome chimico Glycerol
Nota nome Anhydrous
Punto d'infiammabilità 199.00°C
Imballaggio Poly Bottle
Quantità 4 L
Gravità specifica 1L = 1.26kg
Peso formulazione 92.1
Grado Ultrapure Bioreagent