Learn More
Glycerol Gel-Loading Dye, 5X (Contains 30% Glycerol/Molecular Biol.), Fisher BioReagents
Codice prodotto. 10400084
Click to view available options
Quantità:
1 mL
5 mL
Imballaggio:
Poly Bottle
Poly Tube
Dimensione della confezione:
1mL
5mL
Codice prodotto. 10400084
Marca: Fisher BioReagents BP6455
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This dye is added to DNA and RNA samples prior to electrophoresis on agarose gels.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Glycerol Gel-Loading Dye, 5X
Nota nome Contains 30% Glycerol
CAS 56-81-5, 7732-18-5
Absorbance 0.25 to 0.40 AU, 0.25 to 0.45 AU at 252nm, 0.30 to 0.45 AU
Colore Colorless
Imballaggio Poly Bottle
Quantità 5 mL
Grado Biologia molecolare
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Glycerol (30%), Proprietary Components (<6%), and Water
Forma fisica Liquid