Learn More
Glycerol Gel-Loading Dye, 5X (Contains 30% Glycerol/Molecular Biol.), Fisher BioReagents
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantità:
1 mL
5 mL
Imballaggio:
Poly Bottle
Poly Tube
Förpackningsstorlek
1mL
5mL
Beskrivning
This dye is added to DNA and RNA samples prior to electrophoresis on agarose gels.
Specifikationer
Specifikationer
| Materiale o nome chimico | Glycerol Gel-Loading Dye, 5X |
| Nota nome | Contains 30% Glycerol |
| CAS | 56-81-5, 7732-18-5 |
| Absorbance | 0.25 to 0.40 AU, 0.25 to 0.45 AU at 252nm, 0.30 to 0.45 AU |
| Colore | Colorless |
| Imballaggio | Poly Tube |
| Quantità | 1 mL |
| Densità vapore | >1.0g/mol |
| Grado | Biologia molecolare |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Glycerol (30%), Proprietary Components (<6%), and Water |
| Visa mer |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering