Learn More
Glycerol (Molecular Biology), Fisher BioReagents™
Codice prodotto. p-26130
Click to view available options
Quantità:
1 L
4 L
Imballaggio:
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1L
4L
Codice prodotto. 10021083
Marca: Fisher BioReagents BP2291
Richiesta di formato massivo o personalizzato
For low-temperature storage of enzymes and bacterial cultures.
For low-temperature storage of enzymes and bacterial cultures
Glycerol is used for low-temperature storage of enzymes and bacterial cultures, purification of proteins, and as a component in electrophoresis loading buffers.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 56-81-5
Formula molecolare C3H8O3
Molecular Weight (g/mol) 92.09
Numero MDL MFCD00004722
InChI Key PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo glycerol, glycerin, glycerine, 1,2,3-propanetriol, glycyl alcohol, trihydroxypropane, glyceritol, propanetriol, 1,2,3-trihydroxypropane, osmoglyn
PubChem CID 753
ChEBI CHEBI:17754
IUPAC Name propan-1,2,3-triolo
SMILES OCC(O)CO
Specifica
Materiale o nome chimico Glycerol
Informazioni di decomposizione >290°C
Punto di fusione 18°C
Densità 1.261g/cm³
pH 5
Punti di ebollizione 290°C
Note sul grado di purezza DNase-, RNase- and Protease-Free
Intervallo percentuale saggio ≥99.5 %
Imballaggio Glass Bottle
Formula lineare HOCH2CH(OH)CH2OH
Quantità 1 L
Indice di Merck 15, 4520
Peso formulazione 92.09
Pressione del vapore 0.003mbar at 50°C
Percent Purity ≥99.5%
Grado Biologia molecolare
Forma fisica Viscous Liquid