Learn More
Glycerol, puriss., Honeywell
Click to view available options
Quantità:
1 L
5 L
70 kg
250 kg
Dimensione della confezione:
1L
250kg
5L
70kg
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Glycerol |
| Nota nome | Meets analytical specification of Ph. Eur. BP, USP, FCC. |
| Densità | 1.2580 to 1.2644g/mL at 20°C, ≥1.257g/mL at 25°C |
| Punto d'infiammabilità | 160°C (320°F) |
| Residuo della combustione | ≤0.01% (as SO4) |
| Punto di combustione | 698°F |
| Formula lineare | HOCH2CH(OH)CH2OH |
| Quantità | 70 kg |
| Numero UN | NONH for all modes of transport |
| Beilstein | 635685 |
| Vedi altri risultati |