Learn More
Glycerol Solution, 85%, Honeywell™ Riedel-de-Haën™
Click to view available options
Quantità:
1 L
Dimensione della confezione:
1L
Descrizione
- Honeywell Riedel-de Haen has over 200 years of history in producing high-purity chemicals
- It is the leading brand offering High-Purity Solvents for dedicated applications.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Glycerol solution |
| Nota nome | Tested according to Ph.Eur. |
| CAS | 56-81-5 |
| Colore | Colorless |
| Densità | 1.252g/mL at 25°C |
| pH | Neutral |
| Punti di ebollizione | 290°C (1013 hPa) |
| Punto d'infiammabilità | 160°C (320°F) |
| Odore | Odorless |
| Imballaggio | Bottiglia in vetro |
| Vedi altri risultati |