Learn More
Glycerol Triformate, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Glycerol Triformate |
| Note sul grado di purezza | GC |
| Quantità | 500 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C6H8O6/c7-3-10-1-6(12-5-9)2-11-4-8/h3-6H,1-2H2 |
| Peso formulazione | 176.0321 |
| Percent Purity | >95% |