Learn More
Glyceryl monooleate, 36.9%, MP Biomedicals™
Codice prodotto. 17841421 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
50 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
50mg
Codice prodotto. 17841421
Marca: MP Biomedicals 0210488891
Identificatori chimici
CAS 111-03-5
Formula molecolare C21H40O4
Molecular Weight (g/mol) 356.547
InChI Key RZRNAYUHWVFMIP-KTKRTIGZSA-N
Sinonimo monoolein, glyceryl monooleate, 2,3-dihydroxypropyl oleate, 1-monoolein, 1-oleoylglycerol, 1-oleoyl-rac-glycerol, glyceryl oleate, 1-glyceryl oleate, 1-monooleoylglycerol, glycerol 1-monooleate
PubChem CID 5283468
ChEBI CHEBI:75342
IUPAC Name 2,3-dihydroxypropyl (Z)-octadec-9-enoate
SMILES CCCCCCCCC=CCCCCCCCC(=O)OCC(CO)O
Specifica
Materiale o nome chimico Glyceryl monooleate
Intervallo percentuale saggio 37%
Quantità 1 g
Peso formulazione 356.5
Forma fisica Liquid