Learn More
Glyceryl Monooleate, MP Biomedicals™
Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
Descrizione
Monoolein (1-Oleoyl-rac-glycerol) is used in the development of monoolein-based nanoparticulate liquid dispersions as possible vehicles for drug delivery.
Specifica
Specifica
| Punto di fusione | 35°C (literature) |
| Quantità | 100 mg |
| Informazioni di solubilità | Soluble in chloroform (50mg/mL). Also soluble in hexane. |
| Peso formulazione | 356.55 |
| Forma fisica | Liquid |