missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tampone glicina pH 2
Click to view available options
Quantità:
1000 ml
Dimensione della confezione:
1L
Descrizione
pH Level ± 0.02 at specified temperature:
- pH 1.99 at 0°C
- pH 1.99 at 10°C
- pH 2.00 at 20°C
- pH 2.00 at 25°C
- pH 2.00 at 30°C
- pH 2.00 at 40°C
- pH 2.00 at 50°C
- pH 2.00 at 60°C
- pH 2.00 at 70°C
- pH 2.00 at 80°C
- pH 2.00 at 90°C
Specifica
Specifica
| CAS | 77-92-9, 7647-14-5, 7647-01-0 |
| Punto di fusione | 0 °C |
| Punti di ebollizione | 100°C |
| Colore | Incolore |
| Densità | 1.01g/mL |
| pH | 2.00 ±0.02 |
| Forma fisica | Liquid |
| Quantità | 1000 ml |
| Tipo di soluzione | Tampone |
| Formulazione | pH 2 (±0.02/20°C) Citrato-NaCl-HCl |
| Vedi altri risultati |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto