missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Glycine EU Pharmacopoeia 10% w/v, Fisher Chemical™

Codice prodotto. 12910634 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1000 mL
Dimensione della confezione:
1000mL
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 12910634

Marca: Fisher Chemical RP 297 1000

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Pharmacopoeia reagents are intended for use in pharmacopoeia testing and monographs, produced under a GMP compliant ISO 9001 quality management system according to the relevant pharmacopoeia specification, using the pharmacopoeia reagent quality components and water meeting the relevant pharmacopoeia monograph requirement for Purified Water. Some pharmacopoeia standards are also accredited according to ISO 17025 and ISO Guide 43.

Specifica

Imballaggio Bottle
Quantità 1000 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 10% W/V
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato