Learn More
Glycine, Honeywell Fluka™
BIOPHARMA
Codice prodotto. 16635743 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 kg
Dimensione della confezione:
25kg
Codice prodotto. 16635743
Marca: Honeywell Fluka 15527H25KG
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP, 99-101% (based on anhydrous substance)
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
CAS 56-40-6
pH 5.9 to 6.4
Cloruro Max. 50 ppm
Metalli pesanti (come Pb) Max. 10 ppm
Perdita all'essiccatura Max. 0.2 %
Formula molecolare C2H5NO2
Imballaggio Plastic Bottle
Solventi residui Complying
Solfato Max. 0.005 %
Cenere solfata Max. 0.1 %
InChI Key DHMQDGOQFOQNFH-UHFFFAOYSA-N
SMILES NCC(O)=O
IUPAC Name Acido 2-amminoacetico
Molecular Weight (g/mol) 75.07
Quantità 25 kg
PubChem CID 750
ChEBI CHEBI:15428
Percent Purity 99.0 to 101.0 %
Grado Reagent Pharmacopeia Organics
Forma fisica Solid